Principaux documents
44878
Supelco
Acide cis-11-ecosénoïque
analytical standard
Synonyme(s) :
Gondoic acid
100 MG
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
166,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.51
Beilstein:
1727313
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.4606 (lit.)
Pf
23-24 °C (lit.)
Densité
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
Clé InChI
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Guan-yuan Chen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 438, 126-134 (2014-08-26)
As fatty acids play an important role in biological regulation, the profiling of fatty acid expression has been used to discover various disease markers and to understand disease mechanisms. This study developed an effective and accurate comparative fatty acid analysis