45629
Acide érucique
analytical standard
Synonyme(s) :
Prifac 2990
102,00 $
About This Item
102,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
358 °C/400 mmHg (lit.)
Pf
28-32 °C (lit.)
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
Clé InChI
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup