10930
Arachidic acid
synthetic, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Arachic acid, Arachidinic acid, Eicosanoic acid, Icosanoic acid, NSC 93983
63,90 $
About This Item
63,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Qualité
synthetic
Pf
74-76 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
cold water: very slightly soluble
diethyl ether: freely soluble
petroleum ether: freely soluble
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup