Principaux documents
44253
Supelco
Dotriacontane
analytical standard
100 MG
75,10 $
75,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
75,10 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)30CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.87
Beilstein:
1783260
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
75,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
15.6 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
467 °C (lit.)
Pf
65-70 °C (lit.)
69-71 °C
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
Clé InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Dotriacontane is classified under the non-polar organic group of compounds.[1]
Application
Dotriacontane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in aerosol samples[1][2][3] by various chromatographic techniques.
Dotriacontane may be used as an analytical standard for the determination of Fusarium mycotoxin, fusaproliferin in corn using gas chromatography coupled with flame ionization detection.[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
In-injection port thermal desorption and subsequent gas chromatography-mass spectrometric analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons and n-alkanes in atmospheric aerosol samples
Ho SSH and Yu JZ
Journal of Chromatography A, 1059(1-2), 121-129 (2004)
A Gas Chromatography- Flame Ionization Detection Method for Detection of Fusaproliferin in Corn.
Wu X and Smith JS
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(8), 3211- 3216 (2007)
Precautions for in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry (TD-GC/MS) as applied to aerosol filter samples.
Ho SSH, et al.
Atmospheric Environment, 45(7), 1491-1496 (2011)
Evaluation of an in-injection port thermal desorption-gas chromatography/mass spectrometry method for analysis of non-polar organic compounds in ambient aerosol samples.
Ho SSH, et al.
Journal of Chromatography A, 1200(2), 217-227 (2008)