Principaux documents
87089
Supelco
Tetracosane
analytical standard
1 G
83,10 $
5 G
345,00 $
83,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
83,10 $
5 G
345,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)22CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.65
Beilstein:
1758462
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
83,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
391 °C (lit.)
Pf
49-52 °C (lit.)
49-52 °C
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clé InChI
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Tetracosane belongs to the group of saturated hydrocarbons, which is found in lubricant oils.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Biological Control of Insect Pests Using Egg Parasitoids (2013)
Fakhria M Razeq et al.
Phytochemistry, 106, 188-196 (2014-08-02)
Camelina sativa (L.) Crantz is an emerging low input, stress tolerant crop with seed oil composition suitable for biofuel and bioproduct production. The chemical compositions and ultrastructural features of surface waxes from C. sativa aerial cuticles, seeds, and roots were
Éder Costa Oliveira et al.
Talanta, 127, 59-67 (2014-06-11)
Hollow fiber liquid phase microextraction (HFLPME) and solid phase microextraction (SPME) methods for pre-concentration of contaminants (toluene, benzophenone, tetracosane and chloroform) in food simulants were investigated. For HFLPME 1-heptanol, 2-octanone and dibutyl-ether were studied as extracting solvents. Analysis by gas
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane