284246
Nonacosane
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
286 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
63-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
Clé InChI
IGGUPRCHHJZPBS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable