Documents
52919
Supelco
Hexatriacontane
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)34CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.97
Numéro Beilstein :
1712367
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
17.6 (vs air)
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
265 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
74-76 °C (lit.)
75-77 °C
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
Clé InChI
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1-Hexene can undergo bio-oxidation to form 5-hexen-1-ol, which can undergo further oxidation to yield 5-hexenoic acid. It can also find applications as a comonomer in the production of polyethylene.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Montgomery.HJ
Groundwater Chemicals Desk Reference, (4) (2007)
Klerk DA
Fischer-Tropsch Refining (2012)