Principaux documents
37007
Supelco
Iminoctadine triacetate
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N,N″′-(Iminodi-8,1-octanediyl)bisguanidine triacetate
10 MG
570,00 $
570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
570,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H53N7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(O)=O.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C18H41N7.3C2H4O2/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;3*1-2(3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);3*1H3,(H,3,4)
Clé InChI
FKWDSATZSMJRLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jinbong Park et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1458-1458 (2020-01-11)
Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory disease of the skin, resulting from an immune dysfunction, that often occurs as a comorbidity of obesity. This investigation evaluated the capacity of Taeumjowi-tang (TJT), a Korean herbal formulation from the Sasang medical tradition
Jihye Min et al.
Medicine, 96(32), e7737-e7737 (2017-08-11)
The purpose of this study was to identify the chemical responsible for cholestatic hepatitis in a 55-year-old woman who ingested 1,1'-iminodi (octamethylene) diguanidinium triacetate (iminoctadine triacetate), a fungicide. The fungicide formulation was also composed of polyoxyethylene nonylphenol (NP-40) and methanol.