34379
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
240-246 °C (lit.)
Pf
138-140 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Clé InChI
JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup