Principaux documents
TX1060
Supelco
1,2,4-Trichlorobenzene
Meets ACS Specifications
Synonyme(s) :
1,2,4-Trichlorobenzene, acs solvents
200 L
19 520,00 $
19 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 L
19 520,00 $
About This Item
Formule linéaire :
1,2,4-C6H3Cl3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
204-428-0
19 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99% (corrected for water content, GC)
Forme
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤10
pb
213.5 °C/1013 hPa
Pf
17 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Solubilité
0.049 g/L
Densité
1.45 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, corrected for water content)99.0% minColor (APHA)10 maxFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsTitrable acid0.0003meq/g maxWater (H2O)0.02% max
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.0 °C - closed cup