112909
Ethyl 4-aminobenzoate
98%
Synonyme(s) :
Et-PABA, Ethyl p-aminobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clé InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)