131849
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
98%
44,80 $
About This Item
44,80 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
chunks
pb
254 °C/761 mmHg (lit.)
Pf
42-47 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
Clé InChI
GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup