33437
Ninhydrine
puriss. p.a., ≥99%
Synonyme(s) :
1,2,3-Indanetrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindène monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99%
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
pH
4.6-5.0 (20 °C, 1%)
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
Clé InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable