Principaux documents
1.00042
Supelco
Acetic anhydride
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide
1 L
108,00 $
2.5 L
212,00 $
25 L
788,00 $
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
108,00 $
2.5 L
212,00 $
25 L
788,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-564-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
4 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
OmniSolv®
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
330 °C
Puissance
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-10.2 % (v/v)
Impuretés
≤150 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
Résidus d'évap.
≤20 ppm
Couleur
clearAPHA: ≤10
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Traces de cations
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Application
  • Insights into the Mechanism of Catalytic Activity of Plasmodium Parasite Malate-Quinone Oxidoreductase.: This study elucidates the catalytic mechanism of malate-quinone oxidoreductase in Plasmodium parasites, revealing potential targets for antimalarial drugs and insights into enzyme activity modulation by acetic anhydride (Ito et al., 2024).
  • Adsorption simulation of 2,4-D pesticide on novel zinc-based 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazole-4-yl)benzoic acid coordination complexes using machine learning approach.: This research presents a novel adsorption method using zinc-based coordination complexes for the removal of pesticides, where acetic anhydride plays a crucial role in the synthesis of these complexes, demonstrating an innovative approach to environmental remediation (Mansab and Rafique, 2024).
Remarque sur l'analyse
Purity (GC)≥ 98.5 %Identity (IR)conformsAppearanceclearColor≤ 10 HazenChloride (Cl)≤ 2 ppmSulfate (SO₄)≤ 5 ppmPhosphate (PO₄)≤ 5 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 2 ppmReadily carbonizable substancesconformsSubstances reducing potassium permanganate (as O)≤ 150 ppmAl (Aluminium)≤ 0.5 ppmB (Boron)≤ 0.02 ppmBa (Barium)≤ 0.1 ppmCa (Calcium)≤ 0.5 ppmCd (Cadmium)≤ 0.05 ppmCo (Cobalt)≤ 0.02 ppmCr (Chromium)≤ 0.05 ppmCu (Copper)≤ 0.02 ppmFe (Iron)≤ 0.1 ppmMg (Magnesium)≤ 0.1 ppmMn (Manganese)≤ 0.02 ppmNi (Nickel)≤ 0.02 ppmPb (Lead)≤ 0.1 ppmSn (Tin)≤ 0.1 ppmZn (Zinc)≤ 0.1 ppmEvaporation residue
≤ 20 ppm≤ 20 ppm
Evaporation Number: 0.46
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf