Principaux documents
1.06762
Supelco
Ninhydrine
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Ninhydrine
10 G
81,00 $
100 G
390,00 $
1 KG
3 180,00 $
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
81,00 $
100 G
390,00 $
1 KG
3 180,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-618-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Puissance
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.6-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
250-258 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
680 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC1(C(=O)c2c(cccc2)C1=O)O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
Clé InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of aminolyzed polylactic acid-based porous films for pH-responsive sustained drug delivery devices : cette recherche explore l'utilisation de la ninhydrine pour développer des systèmes avancés d'administration de médicaments, notamment dans les applications sensibles au pH visant une libération contrôlée, ce qui souligne le rôle de ce composé dans les innovations pharmaceutiques (Rafique et al., 2024).
  • Crystal structure and solution scattering of Geobacillus stearothermophilus S9 peptidase reveal structural adaptations for carboxypeptidase activity : la ninhydrine est étudiée ici pour comprendre les mécanismes enzymatiques et les adaptations structurelles des protéines, contribuant de manière significative à la recherche biochimique et à la thérapie enzymatique (Chandravanshi et al., 2024).
  • TiO(2)/Ag-based photodeposited catalyst boosted electrochemiluminescence of ninhydrin-hydrogen peroxide system for ultrasensitive sensing of copper (II) : l'étude démontre l'application de la ninhydrine dans la surveillance environnementale, notamment pour la détection des ions métalliques, en mettant en avant son potentiel dans la science de l'environnement et la chimie analytique (Xiong et al., 2024).
  • Synthesis of aminolyzed gelatin-mediated chitosan as pH-responsive drug-carrying porous scaffolds : l'étude met en évidence l'utilisation de la ninhydrine dans l'ingénierie biomédicale, particulièrement dans la mise au point d'échafaudages biocompatibles pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative (Sarwar et al., 2024).
  • Periodic and non-periodic DFT studies of an organic semiconductor material: Structural, electronic, optical, and vibrational properties of ninhydrin : l'étude explore les propriétés fondamentales de la ninhydrine en tant que semi-conducteur organique, contribuant à une meilleure compréhension de ses caractéristiques électroniques et structurelles, essentielles dans le cadre du développement de nouveaux matériaux semi-conducteurs (Benaissa et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR) : conforme
Apparence : Poudre cristalline ou cristaux blancs à jaunes ou blancs brunâtres.
Solubilité (10 g/l, eau) : conforme
Point de fusion : environ 250
Adapté pour l'analyse des acides aminés : conforme
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf