Principaux documents
N4876
Sigma-Aldrich
Ninhydrine
suitable for amino acid detection
Synonyme(s) :
1,2,3-Indanetrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindène monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Beilstein:
1910963
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme:
powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (with sonication)
Adéquation
suitable for amino acid detection
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
Chaîne SMILES 
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
Clé InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La ninhydrine est un synthon important en synthèse organique où elle permet de préparer divers produits chimiques destinés à complexer et/ou détecter les ions métalliques. Il s'agit d'un réactif sensible aux acides aminés qui est utilisé pour préparer le pourpre de Ruhemann.
Application
La ninhydrine peut être utilisée :
  • pour détecter les groupes aminés libres présents dans les acides aminés, les peptides et les protéines.
  • comme ligand pour la N-arylation catalysée par le cuivre d'hétérocycles azotés avec des halogénures d'aryle et d'hétéroaryle afin de synthétiser des N-arylhétérocycles.
  • comme réactif pour synthétiser des aldols par réaction avec des composés à méthylène actif.
Utilisé pour la détection des groupes aminés libres présents dans les acides aminés, les peptides et les protéines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Isolation and activation of collagenase from fish processing waste.
Daboor SM, et al.
Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(3) (2012)
Quantitative determination of chitosans by ninhydrin.
Prochazkova S, et al.
Carbohydrate Polymers, 38(2), 115-122 (1999)
Substituted naphthoquinones as novel amino acid sensitive reagents for the detection of latent fingermarks on paper surfaces
Jelly R, et al.
Talanta, 82, 1717-1724 (2010)
Vibrational spectroscopy and density functional theory study of ninhydrin.
Li R, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 136, 1642-1648 (2015)
Reaction of diaminofurazane with ninhydrin.
Pirogov SV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(12), 1473-1474 (1997)