Documents
29230
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Tetrahydrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro Beilstein :
906737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Contient
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite d'explosivité
5 %
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−104 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES 
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Clé InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the