Principaux documents
8.02824
Sigma-Aldrich
Cyclohexene
(stabilized) for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
203-807-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
90 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
310 °C
Puissance
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.2-7.7 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
0.82 cSt (calculated)
pb
83 °C/1013 hPa
Pf
-104 °C
Température de transition
flash point -15.6 °C (DIN 51755 Part 1)
Solubilité
0.21 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Clé InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of cyclohexene isotopologues and stereoisotopomers from benzene: This groundbreaking study demonstrates the transformation of benzene into various forms of cyclohexene, expanding the potential applications of this compound in scientific research (JA Smith, KB Wilson, RE Sonstrom, PJ Kelleher, 2020).
  • Highly selective oxidation of cyclohexene to 2-cyclohexene-1-one in water using molecular oxygen over Fe–Co–gC3N4: This study explores an environmentally friendly method of oxidizing cyclohexene using molecular oxygen, showing potential for green chemistry applications (D Yang, T Jiang, T Wu, P Zhang, H Han, 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.810 - 0.811
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C