C1116
Anti-Chloride Channel CLC-5 (Clcn5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CLC5, Anti-CLCK2, Anti-ClC-5, Anti-DENT1, Anti-DENTS, Anti-NPHL1, Anti-NPHL2, Anti-XLRH, Anti-XRN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat kidney membranes
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLCN5(1184)
mouse ... Clcn5(12728)
rat ... Clcn5(25749)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2