D4904
pBR322 Plasmid DNA from E. coli RRI
buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Qualité
Molecular Biology
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
2.9 MDa
4363 bp
Origine de la réplication
BR322
Sélection
ampicillin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
The plasmid has unique restriction sites within the gene for ampicillin resistance (Pst I, Pvu I, and Sca I), within the gene for tetracycline resistance (BamH I, BspM I, EcoR V, Nhe I, Nru I, Sal I, Sph I, and Xma III), and elsewhere (Aat II, Ava I, Bal I, Bsm I, BspM II, Cla I, EcoR I, Hind III, Nde I, Pvu II, Ssp I, Sty I, and Tth111 I).
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Composants
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable