Principaux documents
26719
Seringue Hamilton® GASTIGHT®, aiguille soudée
new
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
1 EA
104,00 $
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
104,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
104,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type ASN (cemented needle)
syringe type Gastight
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80080
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
Corps de verre avec piston à embout PTFE.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.