26228
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille fixe
701SN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 701SN, 10 UL, 23S GA, 1,71 po
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 1
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80395
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 701SN (use with Merlin Microseal)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)