MilliporeSigma
Seringues Hamilton
Seringue Hamilton®, série 700
Les seringues en verre Hamilton offrent les meilleures performances possibles pour des analyses fiables, grâce à leurs matériaux de qualité et à leur fabrication soignée. Elles proposent la gamme la plus complète de seringues standards et à façon. Les seringues Hamilton sont fabriquées de façon à garantir une exactitude de ± 1 % du volume nominal et une précision de 1 %, mesurées à 80 % du volume total de l'échelle. La conception du corps de la seringue et les dimensions du piston garantissent de hauts niveaux d'exactitude et de précision.
Pour en savoir plus
Seringues Hamilton GasTight
Les seringues GasTight sont conçues pour distribuer aussi bien des liquides que des gaz. Elles sont dotées d'un joint étanche constitué par l'extrémité du piston en PTFE usinée avec précision. L'ajustement étanche de cette extrémité garantit un nettoyage efficace du corps de la seringue et l'élimination de tous les éventuels résidus d'échantillons. Cette particularité est utile lorsqu'il s'agit d'échantillons hétérogènes, car elle limite au maximum le risque de formation de dépôts pouvant bloquer le piston. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes de 100 μl à 100 ml.
Seringues Hamilton Microliter
Les seringues Microliter sont spécialement conçues pour les liquides. Elles possèdent un piston en acier inoxydable monté à la main et un corps de seringue finement alésé. Ces seringues sont parfaites pour manipuler les échantillons homogènes qui n'ont pas tendance à précipiter ou à s'adsorber sur le verre.
Seringues Hamilton TLC
L'aiguille des seringues de chromatographie sur couche mince (TLC ou CCM en français) est recouverte d'une couche de PTFE sur une longueur de 3/4" à partir de la pointe. Ce revêtement réduit la tension superficielle entre l'aiguille et le liquide, ce qui en fait un outil idéal pour déposer de manière reproductible des gouttes d'échantillon. La seringue TLC est disponible en deux versions : avec une aiguille soudée (SNTLC), ou avec une aiguille de rechange qui peut être fixée sur une seringue à aiguille amovible (RN) standard.
Seringues Hamilton SampleLock
Les seringues Hamilton SampleLock vous permettent de recueillir, stocker, transporter et analyser des échantillons liquides ou gazeux en toute sécurité, car elles empêchent les pertes par évaporation et la contamination de l'environnement. Ces seringues sont proposées en différentes tailles de 50 μl à 100 ml. Elles sont dotées d'une valve tournant sans effort et d'une butée arrière positive qui empêche efficacement les pertes d'échantillon et l'expulsion du piston. En outre, la valve SampleLock peut être dotée en option de filetages d'adaptateur Luer Lok mâle et femelle, assurant sa compatibilité avec divers connecteurs et raccords.