HAM80039
Hamilton® chromatography syringe, standard injection
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Gastight syringe
Qualité
for chromatography
Caractéristiques
autoclavable: no
model
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
0.46 mm × 6.6 mm
Aiguille, D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.47 mm
Calibre de l'aiguille
26s
Volume × L
10 μL × 51 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.