Principaux documents
26286
Seringue Hamilton® SampleLock
1005SL, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
339,00 $
339,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
339,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
339,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
syringe type Sample Lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81556
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 mL
Description générale
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Autres remarques
Nous recommandons les aiguilles de rechange Cat. N° 20798 (aiguille calibre 22s) pour les seringues 1705SL, 1710SL et 1725SL. La réf. 20799 (calibre 22) est recommandée pour les seringues plus grandes. Des pistons de rechange sont disponibles pour les seringues 1705SL (réf. 26152-U) et 1710SL (réf. 26154).
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.