Principaux documents
22194-U
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1000, aiguille amovible
1005RN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Precision Gastight Syringe
1 EA
158,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
158,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81530
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
5 mL
Application
  • Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary.: This research describes a method for direct injection of samples from a Hamilton® syringe needle into a capillary for separation, showcasing its application in analytical chemistry and laboratory methods for streamlined analysis and enhanced precision in chemical analysis (Opekar et al., 2018).
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable