243981
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 62), 60-200 mesh
262,00 $
About This Item
262,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Gel de silice, high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
Qualité
high-purity grade (Davisil Grade 62)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Davisil®
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
300 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
60-200 mesh
75-250 μm
Dimension de pores
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable