224529
3-Chloro-4-hydroxyphenylacetic acid
99%
146,00 $
About This Item
146,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
IYTUKSIOQKTZEG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable