403598
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7754), 70-230 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel de silice, high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Qualité
high-purity grade (7754)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore®
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
550 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
63-200 μm
70-230 mesh
Dimension de pores
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.