236799
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 635), 60-100 mesh
132,00 $
About This Item
132,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Gel de silice, high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Qualité
high-purity grade (Davisil Grade 635)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder or granules
Fabricant/nom de marque
Davisil®
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
480 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
150-250 μm
60-100 mesh
Dimension de pores
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable