Principaux documents
22193-U
Seringue Hamilton®, GASTIGHT® série 1000, aiguille amovible
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Gastight Syringe with Removable Needle
1 EA
138,00 $
138,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
138,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Nomenclature NACRES :
NB.03
138,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
removable needle RN
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 81430
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
2.5 mL
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable