21399
Seringues Hamilton®, GASTIGHT® série 1800
1825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
220,00 $
About This Item
220,00 $
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 84889
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Idéales pour les matériaux corrosifs, radioactifs et stériles
- Fourreau amovible minimisant le transfert de chaleur de la main vers l′échantillon, et qui facilite le maniement de la
- Précision et reproductibilité de ± 1 %
- Faciles à réparer
Application
Informations légales