20980-U
Seringue Hamilton®, série 7000, à connecteur moleté
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Synonyme(s) :
Precision Syringe
145,00 $
About This Item
145,00 $
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
24 ga (bevel tip)
Caractéristiques
Sample contained in needle (no dead volume)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 88011
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
5 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Injection rapide de volumes minuscules
- La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
- Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable