243353
Barium sulfate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Baryte
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder
pH
7
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Qualitative and quantitative analysis of Ba2+ and SO4-2 ions.
- Preparation of sulfur dioxide.
- Preparation of hybrid organic-inorganic material.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash