20751
Seringue Hamilton®, série 7000 modifiée Microlitre, à collet moleté
7002, volume 2 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga (bevel tip)
Caractéristiques
Sample contained in needle (no dead volume)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 88411
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
2 μL
Catégories apparentées
Description générale
- Injection rapide de volumes minuscules
- La totalité de l′échantillon est contenue dans l′aiguille, éliminant tout
- Parfaitement étanches à une pression d′injection pouvant aller jusqu′à 6000 psi
Application
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)