208027
Calcium hydride
reagent grade, 95% (gas-volumetric)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
95% (gas-volumetric)
Forme
powder, chunks or granules
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
816 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Clé InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?