213268
Calcium hydride
powder, 0-2 mm, reagent grade, ≥90% (gas-volumetric)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (gas-volumetric)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
0-2 mm
Pf
816 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Clé InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may also be used as a reagent furing metallothermic synthesis of Nb3Al.
CaH2 can be used as a hydrogen source during the synthesis of monomethylated and dimethylated amines and in a ball milling process for the dechlorination of liquid and solid chlorinated compounds.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?