558257
Calcium hydride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Calcium dihydride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
816 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Clé InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants
- formation of high temperature superconductors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids