20739
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille fixe
750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 750N 500 UL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type N (cemented needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80800
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
0.5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)