15450
Boc-Leu-OH hydrate
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-leucine
61,70 $
About This Item
61,70 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −25±0.5°, c = 2% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
85-90 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
MDXGYYOJGPFFJL-QMMMGPOBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable