Documents
359653
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
≥97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro Beilstein :
1711700
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97%
Activité optique
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
66-69 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable