Principaux documents
408441
Sigma-Aldrich
Boc-Gln-OH
98%
Synonyme(s) :
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamine, Boc-L-glutamine
25 G
208,00 $
208,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
208,00 $
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Beilstein:
2127805
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
208,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
113-116 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m0/s1
Clé InChI
VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-N
Informations sur le gène
human ... CCR2(1231)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable