Principaux documents
05040
Millipore
Gélose
powder, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Formule linéaire :
(C12H18O9)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
eCl@ss :
42040102
Nomenclature NACRES :
NA.74
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 250 g
Conditions de stockage
(Tightly closed)
Résidus de calcination
≤6%
Perte
≤20% loss on drying
pH
5-8 (50 °C, 1.5% in H2O, 100 °C/15 min.)
Température de transition
gel point ~35 °C (1.5% solution)
Résistance du gel
>300 g/cm2 (1.5% gel)
Solubilité
H2O: 1.5% at 70 °C, clear to slightly hazy (100 °C/15 min.)
Application(s)
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Description générale
La gélose est couramment utilisée en microbiologie comme agent solidifiant dans les milieux de culture microbiologique. Il s'agit d'un polysaccharide issu d'algues qui est principalement composé d'agarose. La gélose est une substance globalement inerte, ce qui en fait un matériau idéal pour les milieux de culture microbiologique car il n'interfère pas avec la croissance des micro-organismes. La gélose est capable de solidifier les milieux, ce qui permet aux micro-organismes de se développer dans un environnement solide en formant des colonies distinctes et d'isoler sélectivement certains d'entre eux. Elle sert à préparer des milieux sélectifs et différentiels, pouvant apporter des nutriments supplémentaires ou d'autres substances chimiques afin de promouvoir ou d'inhiber de manière sélective la croissance des micro-organismes souhaités. La gélose est stérilisée par autoclavage puis versée dans des boîtes de Pétri où elle refroidit et se solidifie en formant une surface destinée à la croissance microbienne.
Application
La gélose est couramment ajoutée comme agent solidifiant à de nombreux milieux de culture microbiologique destinés à la multiplication et à l'identification des bactéries, levures et moisissures présentes dans divers échantillons pharmaceutiques, environnementaux, ou d'aliments et de boissons.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
Jacinta E Browne et al.
Ultrasound in medicine & biology, 43(11), 2733-2740 (2017-08-28)
A device for the training and quantitative assessment of the competency of trainee radiologists in the technically challenging area of breast sonography was developed and evaluated. Currently, suitable commercially available devices are lacking, and there is a growing realization that
Tatiana Johnston et al.
Scientific reports, 8(1), 7062-7062 (2018-05-08)
The emergence of Staphylococcus aureus strains resistant to 'last resort' antibiotics compels the development of new antimicrobials against this important human pathogen. We found that propyl 5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbodithioate (HMPC) shows bacteriostatic activity against S. aureus (MIC = 4 μg/ml) and rescues Caenorhabditis elegans from
Developmentally and stress-induced small heat shock proteins in cork oak somatic embryos.
Puigderrajols P1, Jofre A, Mir G, Pla M, Verdaguer D, Huguet G, Molinas M
Journal of Experimental Botany, 53 (373), 1445-1452 (2002)
AGAR SUSPENSION CULTURE FOR THE SELECTIVE ASSAY OF CELLS TRANSFORMED BY POLYOMA VIRUS.
MACPHERSON I, MONTAGNIER L
Virology, 291-294 (1964)
Hijacking membrane transporters for arsenic phytoextraction.
Melissa S LeBlanc et. Al.
Journal of Biotechnology, 163 (1), 1-9 (2013)
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.