Principaux documents
A7921
Sigma-Aldrich
Gélose
suitable for plant cell culture, powder
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
About This Item
Formule linéaire :
(C12H18O9)n
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50405901
eCl@ss :
42040102
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
algae (Rhodophyceae)
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Température de transition
congealing temperature 30-35 °C
Application(s)
agriculture
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Description générale
La gélose contient de l'agarose et de l'agaropectine, l'agarose étant le principal hétéropolysaccharide gélifiant. L'agarose contient du β-d-galactose et du 3,6-anhydro-α-l-galactose liés par des liaisons glycosidiques β(1-4) et appelés néoagarobiose. Il contient également de l'agarobiose avec les mêmes motifs disaccharide liés par une liaison α(1-3). La principale source d'agarose est la paroi cellulaire des algues de la famille des Rhodophyceae.
Application
L'agar-agar a été utilisé dans du milieu EDMm (version modifiée du milieu de base pour Eucalyptus dunnii) pour le développement de rameaux de clones d'Eucalyptus dunnii. Il a également été utilisé dans du milieu de Murashige et Skoog (milieu MS) pour la culture in vitro de la souche TC09 de Cladosporium sphaerospermum.
La gélose a été utilisée dans les milieux suivants :
  • milieu de régénération B5 de Gamborg
  • milieu de Murashige et Skoog (MS) pour la germination de semences d'Hypericum triquetrifolium Turra
  • milieu de ramification et de prétraitement à l'acide naphtalèneacétique pour la régénération de graines d'Arabidopsis thaliana
Actions biochimiques/physiologiques
La gélose est essentiellement utilisée comme milieu de culture microbienne solide. Elle est utilisée à raison de 0,5 % à 1,0 % (p/v) pour solidifier les milieux de culture de tissus végétaux. C'est un élément essentiel au développement racinaire in vitro.
Autres remarques
Produit purifié pour la recherche et la culture de protoplastes.
Notes préparatoires
Concentration de travail type : 6 à 12 g/l.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Bety Shiue de Hsie et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 198, 111577-111577 (2019-08-04)
Lippia rotundifolia Cham. is in the family Verbenaceae and is endemic to the Cerrado. This species is aromatic and characterized by the presence of glandular trichomes on its leaves that are rich in monoterpenes. The objective of this study was
AGAR DOES NOT AFFECT IN VITRO RHIZOGENESIS AND EX VITRO ACCLIMATIZATION OF Handroanthus chrysotrichus
Rabaiolli SMS, et al.
CERNE, 23(2), 185-192 (2017)
Thidiazuron induced micropropagation of Hypericum triquetrifolium Turra
Oluk, E and Orhan, Serpil
African Journal of Biotechnology, 8(15), 771-777 (2009)
Protocol: a method to study the direct reprogramming of lateral root primordia to fertile shoots
Kareem A, et al.
Plant methods, 12(1), 27-27 (2016)
Ata Chizari et al.
Biomedical optics express, 11(5), 2352-2365 (2020-06-06)
Functional performance of handheld laser speckle contrast imaging (LSCI) is compromised by movement artefacts. Here we quantify the movements of a handheld LSCI system employing electromagnetic (EM) tracking and measure the applied translational, tilt and on-surface laser beam speeds. By