Principaux documents
00612
Supelco
Eau
Water
suitable for ion chromatography
2.5 L
81,00 $
5 L
134,00 $
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
81,00 $
5 L
134,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
≤10 μg/kg acetate
≤10 μg/kg formiate
≤10 μg/kg glycolate
≤10 μg/kg oxalate
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
Conductivité
≤2 μS/cm
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces d'anions
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg
bromide (Br-): ≤1 μg/kg
chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1 μg/kg
chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg
fluoride (F-): ≤1 μg/kg
iodide (I-): ≤1 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
Traces de cations
Al: ≤0.005 mg/kg
Ba: ≤0.005 mg/kg
Bi: ≤0.005 mg/kg
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.005 mg/kg
Mg: ≤0.005 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Mo: ≤0.005 mg/kg
NH4+: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.005 mg/kg
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′eau est d′une grande pureté et est particulièrement bien adaptée aux besoins de la chromatographie ionique (CI). Elle convient à l′analyse de traces d′anions, de cations et de certains composés organiques qui sont généralement analysés par chromatographie ionique (CI).
Application
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-336 : Traces d'anions sur la colonne Metrosep A Supp 16 - 250/2,0 après préconcentration inline et élimination de la matrice.
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-Q-008 : Contrôle des traces dans l'eau distillée par la chromatographie ionique.
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-C-159 : Traces de cations sur la colonne Metrosep C 4 - 250/2.0 après préconcentration inline avec élimination de la matrice.
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-S-304 : Préconcentration inline variable avec élimination de la matrice pour la détermination des traces anioniques (MiPCT-ME).
Liaison
FR - Visit the IC Portal to learn more
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
Eau tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Eau
Eau for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Eau
Eau for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Eau
Eau HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Eau
Eau for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03728
Eau
Eau for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Eau
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Rachele M Pojednic et al.
Calcified tissue international, 96(3), 256-263 (2014-12-07)
Vitamin D receptor (VDR) expression and action in non-human skeletal muscle have recently been reported in several studies, yet data on the activity and expression of VDR in human muscle cells are scarce. We conducted a series of studies to
M Lieveld et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(6), 703-713 (2014-10-12)
Giant cell tumor of bone (GCTB) displays worrisome clinical features such as local recurrence and occasionally metastatic disease which are unpredictable by morphology. Additional routinely usable biomarkers do not exist. Gene expression profiles of six clinically defined groups of GCTB
Liming Zhou et al.
Nature, 509(7498), 86-90 (2014-04-25)
Tropical forests are global epicentres of biodiversity and important modulators of climate change, and are mainly constrained by rainfall patterns. The severe short-term droughts that occurred recently in Amazonia have drawn attention to the vulnerability of tropical forests to climatic
Katrin Linke et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(1), 14-32 (2013-08-28)
Water is clearly important for the functioning of Photosystem II (PSII). Apart from being the very substrate that needs to be transported in this water oxidation enzyme, water is also vital for the transport of protons to and from the
Articles
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review