Principaux documents
1.03728
Supelco
Eau
suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Eau désionisée
1 L
107,00 $
2 L
165,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
107,00 $
2 L
165,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41104213
Nomenclature NACRES :
NA.03
Technique(s):
UHPLC: suitable
Application(s):
general analytical
pb:
100 °C (lit.)
Pression de vapeur:
23 hPa ( 20 °C)
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Eau, for UHPLC-MS LiChrosolv®
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Forme
liquid
Technique(s)
UHPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤5 ppb
Ca: ≤5 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤5 ppb
Mg: ≤10 ppb
Na: ≤50 ppb
Application(s)
general analytical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants LiChrosolv® présentent une haute transmittance UV, une faible teneur en particules, une acidité/alcalinité réduite et un petit résidu après évaporation. Cela en fait la solution idéale pour des séparations reproductibles.
Caractéristiques et avantages
  • conformité testée et spécifiée pour l'UHPLC-MS et l'UHPLC-UV : pour la polyvalence analytique
  • qualité spécifiée en mode positif et négatif dans l'ionisation par électronébulisation (ESI) et ionisation chimique à pression atmosphérique-spectrométrie de masse (APCI-MS) pour les limites de détection les plus basses et fiabilité des analyses pour tous les modes de MS importants (test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • profil d'impuretés le plus faible : pour des lignes de base sans interférence (test 2)
  • microfiltré sur un filtre de 0,2 µm (test 3) pour assurer :
    —une longue durée de vie aux filtres et aux pièces mécaniques des systèmes de HPLC
    —une réduction du risque réduit de colmatage des colonnes
  • un conditionnement en flacons de verre borosilicaté pour une contamination minimale par les ions métalliques
  • les niveaux les plus faibles d'impuretés de métaux traces pour une formation minimale d'adduits d'ions métalliques
    —< 5 ppb
  • le niveau le plus faible d'impuretés de polyéthylène glycol (PEG) dans la gamme de solvants utilisés pour l'UHPLC-MS (rapport signal/bruit < 50 pour le PEG)
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8
Eau ACS reagent, for ultratrace analysis
Supelco
14211
Eau
Eau HPLC
Supelco
WX0008
Eau
Eau OmniTrace Ultra
Supelco
WX0003
Eau
Eau for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.16754
Eau
Articles
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Découvrez comment la sélection des filtres et la filtration des échantillons et des phases mobiles influent sur la contre-pression en HPLC et sur la durée de vie de la colonne.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Afficher tout
Questions
  1. Are there any products tested to ensure less than or equal to 1 ppb TOC? If not, what are the available options for water tested at the ppb level?
    1 answer
    1. Products tested to ensure less than or equal to 1 ppb TOC are not available. However, there are options for water that is tested to the ppb level. The items of potential interest include the following:
      1. 15333: less than or equal to 30 ppb TOC
      2. 03728: less than or equal to 10 ppb TOC
      3. 02699: less than or equal to 30 ppb TOC
      4. 03702: less than or equal to 30 ppb TOC
      The item that may be of most interest is product 1037281002, as the specification is less than or equal to 10 ppb for TOC.