Principaux documents
61905
Supelco
Acide nitrique/acide dipicolinique concentré
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
1 L
135,00 $
2.5 L
251,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
135,00 $
2.5 L
251,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NB.21
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
14 mM C7H5NO4 in H2O
34 mM HNO3 in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Adéquation
application tested
Description générale
Cet éluant concentré est testé dans les applications correspondantes. Les informations concernant le contenu exact et la date de péremption sont décrites dans le certificat.
Application
Note d'application de chromatographie ionique (CI) de Metrohm AN-C-151 : Séparation des cations standard en cinq minutes.
Attention
Susceptible de former un précipité lors du stockage en dessous de la température ambiante.
Liaison
FR - Visit the IC Portal to learn more
Notes préparatoires
Préparé avec de l′acide nitrique, de l′acide dipicolinique et de l′eau d′une grande pureté (filtrée à 18,2 MΩ, 0,2 μm)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable