86854
Tetrabutylammonium hydroxide solution
~40% in water, suitable for ion chromatography
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
~40% in water
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Impuretés
≤0.01% halides (as bromide)
Densité
0.995 g/cm3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Attention
Liaison
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?