11685929001
Thiocyanate de guanidine
Synonyme(s) :
Rhodanure de guanidinium, Thiocyanate de guanidinium
363,00 $
About This Item
363,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
118.16
Conditionnement
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Pf
120-122 °C (lit.)
Absorption
≤0.10 at 300 and 410 nm in water at 6 M
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques
Formula: CH5N3 x HSCN
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable