50980
Thiocyanate de guanidine
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Rhodanure de guanidinium, Thiocyanate de guanidinium
299,00 $
About This Item
299,00 $
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
solid
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Résidus de calcination
≤0.5% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.5-7.0 (25 °C, 6 M in H2O)
Pf
117-120 °C
120-122 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 280 nm in H2O at 6 M
Chaîne SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable